SAB1300309
Anti-Phospho-INSR-Y1361 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD220 antigen, Anti-INSR, Anti-IR, Anti-Insulin receptor [Precursor]
603,00 $
About This Item
603,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1361)
Informations sur le gène
human ... INSR(3643)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y1361 of human INSR.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable