S9067
Monoclonal Anti-Syntaxin 6 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~29 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using S1 fraction of rat brain.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STX6(10228)
mouse ... Stx6(58244)
rat ... Stx6(60562)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité