S7822
Anti-SMC6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SMC6L1, Anti-Structural maintenance of chromosomes 6-like 1, Anti-structural maintenance of chromosome 6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 126 kDa
Espèces réactives
human, rat (predicted), mouse (predicted)
Technique(s)
western blot: 1:250-1:500 using whole cell extract of HEK293-T expressing SMC6
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMC6(79677)
mouse ... Smc6(67241)
rat ... Smc6l1(313961)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable