S6377
Sulfisoxazole
≥99.0%
Synonyme(s) :
4-amino-N-(3,4-diméthyl-5-isoxazolyl)benzènesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.0%
Solubilité
acetone: complete 50 mg/ml
10% HCl: complete 33 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohol: slightly soluble
chloroform: insoluble
Auteur
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Clé InChI
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ednra(24326)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable