Principaux documents
S5643
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
ACS reagent, 98.0-102.0%
Synonyme(s) :
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
4-(H2N)C6H4SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.19
Numéro Beilstein :
908765
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
ACS reagent
Pureté
98.0-102.0%
Impuretés
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
Résidus de calcination
≤0.01%
Pf
>300 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable