S5188
Anti-SGK antibody produced in rabbit
buffered aqueous solution, IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-SGK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 50 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated human epidermal carcinoma A431cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human epidermal carcinoma A431 cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SGK1(6446)
Description générale
Application
- immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable