S3771
Ser-Asp-Gly-Arg-Gly
≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CO)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C17H30N8O9/c18-8(7-26)14(32)25-10(4-12(28)29)16(34)22-5-11(27)24-9(2-1-3-21-17(19)20)15(33)23-6-13(30)31/h8-10,26H,1-7,18H2,(H,22,34)(H,23,33)(H,24,27)(H,25,32)(H,28,29)(H,30,31)(H4,19,20,21)
Clé InChI
UVLWLKCNNYTXDT-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable