Principaux documents
N115
Sigma-Aldrich
Naltrindole hydrochloride
≥97.5% (HPLC), solid, δ-opioid receptor antagonist
Synonyme(s) :
NTI hydrochloride
5 MG
240,00 $
10 MG
346,00 $
50 MG
1 200,00 $
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
240,00 $
10 MG
346,00 $
50 MG
1 200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H26N2O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Naltrindole hydrochloride, solid
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
off-white
Solubilité
methanol: 4.5 mg/mL
H2O: 8 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H26N2O3.ClH/c29-19-8-7-15-11-20-26(30)12-17-16-3-1-2-4-18(16)27-22(17)24-25(26,21(15)23(19)31-24)9-10-28(20)13-14-5-6-14;/h1-4,7-8,14,20,24,27,29-30H,5-6,9-13H2;1H/t20-,24+,25+,26-;/m1./s1
Clé InChI
KNJKRQXCFJCQHC-IDRHMUJXSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985)
Actions biochimiques/physiologiques
Highly selective, non-peptide δ-opioid receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
W Bilecki et al.
European journal of pharmacology, 390(1-2), 1-6 (2000-03-10)
A growing body of evidence supports an important role of the transcription factor cAMP responsive element binding protein (CREB) in mediating opioid-induced changes in the cAMP pathway. Regulation of CREB and subsequent changes in gene expression may underlie some long-term
J L Nano et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 439(5), 547-554 (2000-04-14)
Using 3H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-OH (3H-DADLE) as a radioligand, delta-opioid binding sites on the IRD 98 rat epithelial cell line were identified. These sites were found to be reversible, saturable, specific and displayed high affinity for DADLE. Scatchard analysis revealed a dissociation constant
Naltrindole, a highly selective and potent non-peptide delta opioid receptor antagonist.
P S Portoghese et al.
European journal of pharmacology, 146(1), 185-186 (1988-01-27)