S2519
Anti-Soy Protein antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
853,00 $
About This Item
853,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
soy
Technique(s)
dot blot: 1:500
indirect ELISA: 1:5,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- supershift analysis
- fluorescent imaging
- immunostaining to probe polyvinylene diflouride (PVDF)-bound proteins for cross-reactivity
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable