S2384
Sebacoyl chloride
≥97%, liquid
Synonyme(s) :
Sebacyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Forme
liquid
Couleur
yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
pb
168 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−5-−3 °C (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
Clé InChI
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter