S2075
Src Inhibitor-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4′-Phenoxyanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-N-(4-phenoxyphenyl)-4-quinazolinamine, SKI-1, Src-l1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c2cc1OC
InChI
1S/C22H19N3O3/c1-26-20-12-18-19(13-21(20)27-2)23-14-24-22(18)25-15-8-10-17(11-9-15)28-16-6-4-3-5-7-16/h3-14H,1-2H3,(H,23,24,25)
Clé InChI
DMWVGXGXHPOEPT-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Src is the original member of a group of non-receptor protein-tyrosine kinases termed the Src family kinases (SFKs). Learn about the SFKs that, in humans, consist of eight members, a small group of atypical members, and two related kinases.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology