RF451211-EP
Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
F-45-12-11, non aerosol tight black, to hold, 12 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
799,00 $
About This Item
799,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight black
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022668498 (NA)
Eppendorf® 5452720008 (EU)
Paramètres
12,100 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus