Principaux documents
RES7102I
SAFC
Imidazole hydrochloride
Synonyme(s) :
Imidazole hydrochloride
RES7102I-A101X
93,00 $
93,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander un échantillon
Changer de vue
RES7102I-A101X
93,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.54
Beilstein:
3678283
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.21
93,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander un échantillon
Niveau de qualité
Pf
158-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
Clé InChI
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable