Principaux documents
RES2041D
SAFC
DAB
Synonyme(s) :
3,3′-Diaminobenzidine, 3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
RES2041D-A102X
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
RES2041D-A102X
113,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.27
Beilstein:
1212988
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.21
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Pf
175-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Clé InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable