Principaux documents
RDCL2
Sigma-Aldrich
Director Ligation Module 2
1 KIT
1 300,00 $
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
1 300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106618
Nomenclature NACRES :
NA.85
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
Contains dephosphorylated- Hind III/Bgl II digested Director-Ready� pc-myc-CMV2 for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
Informations légales
Director is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable