SAB1404047
Monoclonal Anti-MAGEA11 antibody produced in mouse
clone 1C11, ascites fluid
Synonyme(s) :
MAGE-11, MAGE11, MAGEA-11, MGC10511
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C11, monoclonal
Poids mol.
antigen ~61.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAGEA11(4110)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MPLEQRSQHCKPEEGLQAQEEDLGLVGAQALQAEEQEAAFFSSTLNVGTLEELPAAESPSPPQSPQEESFSPTAMDAIFGSLSDEGSGSQEKEGPSTSPDLIDPESFSQDILHDKIIDLVHLLLRKYRVKGLITKAEMLGSVIKNYEDYFPEIFREASVCMQLLFGIDVKEVDPTSHSYVLVTSLNLSYDGIQCNEQSMPKSGLLIIVLGVIFMEGNCIPEEVMWEVLSIMGVYAGREHFLFGEPKRLLTQNWVQEKYLVYRQVPGTDPACYEFLWGPRAHAETSKMKVLEYIANANGRDPTSYPSLYEDALREEGEGV
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable