RAB1936
Human MIS/AMH ELISA
for Serum, Plasma, and Cell Culture Supernatants
Synonyme(s) :
AMH, Anti-Muellerian hormone, MIS, Muellerian-inhibiting factor, Muellerian-inhibiting substance
802,00 $
About This Item
802,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.18 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AMH(268)
Description générale
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
Composants de kit seuls
- RAB1936A HUMAN MIS ELISA PLATE (ITEM A) 96 wells
- RAB1936C LYOPHILIZED HUMAN MIA PROTEIN STANDARD (ITEM C) 2 vials
- RAB1936F BIOTINYLATED HUMAN MIA DETECTION ANTIBODY (ITEM F) 2 vials
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials