RAB1434
Human Endorepellin ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HSPG2(3339)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable