Principaux documents
RAB1135
Sigma-Aldrich
Porcine VEGF-A ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonyme(s) :
VEGF-A, Vascular endothelial growth factor A 
96 WELLS
795,00 $
795,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
96 WELLS
795,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
795,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Espèces réactives
porcine
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Porcine ... VEGFA(397157)
Catégories apparentées
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Busra Isik et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 240-240 (2021-04-16)
Atherosclerotic renal artery stenosis (ARAS) is a risk factor for ischemic and hypertensive kidney disease (HKD) for which autologous mesenchymal stem cell (MSC) appears to be a promising therapy. However, MSCs from ARAS patients exhibit impaired function, senescence, and DNA