MilliporeSigma
Passer à
RAB0909
Rat SSSCA1 ELISA Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1 / p27.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RAB0719RAB0802RAB0470
description
-
description
-
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
Gene Information
rat ... SSSCA1(689397)
Gene Information
human ... SSSCA1(10534)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Timp1(116510)
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.1-3000 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    FDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    FDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable