MilliporeSigma
Passer à
RAB0804
Mouse IgG2b ELISA Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse IgG2b.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RAB0797RAB0803RAB0559
description
-
description
-
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 80 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    FDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    FDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    FDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c