RAB0164
Phospho-EGFR (pTyr1045) and pan-EGFR ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1045) and pan-egfr in cell and tissue lysates
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... EGFR(1965)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials