Principaux documents
R7151
Sigma-Aldrich
PCR 96 Well rack
blue
5 EA
108,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
108,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.22
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 96 x 0.2 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS23461C
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
127x99x30 mm
Couleur
blue
Description générale
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.