MilliporeSigma
Passer à
252425
Rhodamine B
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H31ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.01
EC Number:
201-383-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45170
Beilstein/REAXYS Number:
4091619
Le produit 252425 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
composition
Dye content, 90%
mp
210-211 (dec.) (lit.)
λmax
543 nm
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable as laser dye. Colorimetric reagent for Cd.
Features and Benefits
Powerful dye.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine B
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe