R4779
Anti-Rab7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Ras-Related Protein Rab7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~23 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK and mouse NIH-3T3 cells fixed and permeabilized with 3% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using extract of human A431 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable