R2029
Monoclonal Anti-Rapsyn antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone 1234, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CMS11, Anti-CMS4C, Anti-FADS, Anti-FADS2, Anti-RAPSYN, Anti-RNF205
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1234, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
amphibian, chicken, mouse, rat, fish
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5 μg/mL using Torpedo californica electrocyte cell extracts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rapsn(19400)
rat ... Rapsn(362161)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable