R0658
RN-1734
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(S(N(C(C)C)CCNC(C)C)(=O)=O)C=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
Clé InChI
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.