616521
TRPV4 Antagonist II, HC-067047
The TRPV4 Antagonist II, HC-067047 controls the biological activity of TRPV4.
Synonyme(s) :
TRPV4 Antagonist II, HC-067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II, HC067047, HC067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c([n](c(c2)c4ccccc4)CCCN3CCOCC3)C
Clé InChI
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable