PZ0408
WAY-163909 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(7bR,10aR)-1,2,3,4,7a,9,10,10a-Octahydro-8H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[3,2,1-jk][1,4]benzodiazepine, hydrochloride, (7bR,10aR)-1,2,3,4,8,9,10,10a-Octahydro-7bH-cyclopenta-[b][1,4]diazepino[6,7,1hi]indole, hydrochloride, WAY 163909 hydrochloride, WAY-162545 active isomer, WAY-909 hydrochloride, WAY163909 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.N21[C@H]3[C@H](CCC3)c4c2c(ccc4)CNCC1
InChI
1S/C14H18N2.ClH/c1-3-10-9-15-7-8-16-13-6-2-4-11(13)12(5-1)14(10)16;/h1,3,5,11,13,15H,2,4,6-9H2;1H/t11-,13-;/m1./s1
Clé InChI
UJVFYZZBCUXMDV-LOCPCMAASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable