PZ0345
PF-06700841 tosylate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
[(1S)-2,2-Difluorocyclopropyl][3-[2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-4-pyrimidinyl]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-methanone tosylate salt
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
FC1(F)C[C@H]1C(N2[C@H]3CN(C4=CC=NC(NC5=CN(C)N=C5)=N4)C[C@@H]2CC3)=O.CC6=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C6
Clé InChI
FAKGOYNHHHOTEN-VDTKTRGNSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable