PZ0320
PF-04937319
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N, N-Dimethyl-5-((2-methyl-6-((5-methylpyrazin-2-yl)carbamoyl)benzofuran-4-yl)oxy)pyrimidine-2-carboxamide, N,N-Dimethyl-5-[[2-methyl-6-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]-4-benzofuranyl]oxy]-2-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(O1)=CC2=C1C=C(C(NC3=NC=C(C)N=C3)=O)C=C2OC4=CN=C(C(N(C)C)=O)N=C4
InChI
1S/C22H20N6O4/c1-12-8-24-19(11-23-12)27-21(29)14-6-17-16(5-13(2)31-17)18(7-14)32-15-9-25-20(26-10-15)22(30)28(3)4/h5-11H,1-4H3,(H,24,27,29)
Clé InChI
MASKQITXHVYVFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable