557303
Rifampicin
≥97% (HPLC), powder (or crystals), RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Rifampicin, Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV
135,00 $
En stockDétails
About This Item
135,00 $
En stockDétails
Produits recommandés
Nom du produit
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
Niveau de qualité
Essai
~97-102% (by Assay)
Forme
powder (or crystals)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
red-brown
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
Clé InChI
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable