Principaux documents
PZ0140
Sigma-Aldrich
EBPC
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,5-Dihydro-4-hydroxy-5-oxo-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, CP-10668
5 MG
102,00 $
25 MG
519,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
102,00 $
25 MG
519,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-2-19-14(18)11-9-15(13(17)12(11)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,16H,2,8-9H2,1H3
Clé InChI
IGYRPDIWSYGHMY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
EBPC is an aldose reductase inhibitor; anti-cancer.
Autres remarques
air sensitive
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Eva Bresson et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 98-98 (2012-06-02)
Prostaglandins are important regulators of female reproductive functions to which aldose reductases exhibiting hydroxysteroid dehydrogenase activity also contribute. Our work on the regulation of reproductive function by prostaglandins (PGs), lead us to the discovery that AKR1B5 and later AKR1B1were highly
E S Kang et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 62(10), 1146-1155 (2005-06-02)
Over-expression of aldose reductase (AR) has been observed in many cancer cells. To clarify the role of AR in tumor cells, we investigated the pathways mediating expression of the AR gene induced by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), a potent tumor promoter. In
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research