Documents
PZ0125
Sigma-Aldrich
CP-53631
≥98% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18BrN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
Clé InChI
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.