PZ0016
Dofetilide
≥98% (HPLC), powder, hERG channel blocker
Synonyme(s) :
N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, UK-68798
About This Item
Produits recommandés
product name
Dofetilide, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN(CCOc1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1)CCc2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3
Clé InChI
IXTMWRCNAAVVAI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... KCNH2(3757)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable