Principaux documents
PLN70
Sigma-Aldrich
Kit Miniprep pour plasmide GenElute
greener alternative
sufficient for 70 purifications
Synonyme(s) :
Gen Elute
1 KIT
203,00 $
203,00 $
En stockDétails
Changer de vue
1 KIT
203,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105501
Nomenclature NACRES :
NA.52
203,00 $
En stockDétails
Utilisation
sufficient for 70 purifications
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
DNA purification: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le Kit Miniprep pour plasmide GenElute constitue une méthode simple, rapide et économique d′isolement d′ADN plasmidique à partir de cultures d′E. coli recombinantes. Grâce à l′association d′une technologie de fixation à base de silice et de la commodité d′un format de colonne de centrifugation, il est possible de récupérer jusqu′à 15 μg d′ADN plasmidique présent en grand nombre dans 1-5 ml de culture d′E. coli en moins de 30 minutes. Il est à noter que le rendement réel et le volume optimal de culture à utiliser dépendent du plasmide et du milieu de culture.
Une culture d′E. coli recombinante d′une nuit est recueillie par centrifugation, soumise à une procédure de lyse au SDS en conditions alcalines modifiée, puis l′ADN est adsorbé sur de la silice en présence de grande quantités de sels. Les contaminants sont alors retirés par une étape de lavage par centrifugation. L′ADN fixé est enfin élué dans de l′eau ou du tampon Tris-EDTA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
L′ADN peut être utilisé immédiatement, par exemple pour une digestion par des enzymes de restriction, un clonage, une PCR, une transformation, une transcription ou un séquençage conventionnel ou automatisé.
Caractéristiques et avantages
  • Purification d′ADN plasmidique en moins de 30 minutes.
  • Purification jusqu′à 15 μg d′ADN plasmidique.
  • Aucune contamination détectable par de l′ARN ou de l′ADN génomique.
  • Pas besoin d′extraction au phénol/chloroforme ou de précipitation à l′alcool.
Autres remarques
Pour plus d′informations, veuillez consulter le site www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Comparison of three molecular methods for the detection of pilchard herpesvirus in archived paraffin-embedded tissue and frozen tissue.
Crockford M
Diseases of Aquatic Organisms, 82(1), 37-44 (2008)
Ky V Hoang et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1695-1695 (2017-09-29)
Francisella tularensis (F. tularensis) is the causative agent of tularemia and is classified as a Tier 1 select agent. No licensed vaccine is currently available in the United States and treatment of tularemia is confined to few antibiotics. In this
Shree Vidhya Srinivasan et al.
Heliyon, 5(11), e02863-e02863 (2019-12-18)
Pregnancy-associated glycoproteins (PAGs) secreted from conceptus specific trophoblast cells are widely accepted biomarkers of ruminants. Limited information of PAGs in buffalo warrants further investigation for the development of sensitive homologous early pregnancy-specific diagnostic immunoassay. This experiment was thus designed to
Cloning and Characterization of Serine-rich Entamoeba histolytica Protein Gene from an Iranian E. histolytica Isolate
Sima Rasti
Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 9, 654-658 (2006)
Timothy A Scott et al.
Cell, 169(3), 442-456 (2017-04-22)
Fluoropyrimidines are the first-line treatment for colorectal cancer, but their efficacy is highly variable between patients. We queried whether gut microbes, a known source of inter-individual variability, impacted drug efficacy. Combining two tractable genetic models, the bacterium E. coli and the nematode C. elegans
Protocoles
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.