PLN350
Kit Miniprep pour plasmide GenElute™
sufficient for 350 purifications
Synonyme(s) :
Kit pour plasmide GenElute™, Gen Elute
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 350 purifications
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
DNA purification: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
15-25°C
Description générale
L′ADN peut être utilisé immédiatement, par exemple pour une digestion par des enzymes de restriction, un clonage, une PCR, une transformation, une transcription ou un séquençage.
Une culture d′E. coli recombinante d′une nuit est recueillie par centrifugation, soumise à une procédure de lyse au SDS en conditions alcalines modifiée, puis l′ADN est adsorbé sur de la silice en présence de grande quantités de sels. Les contaminants sont alors retirés par une étape de lavage par centrifugation. L′ADN fixé est enfin élué dans de l′eau ou du tampon Tris-EDTA.
Application
Caractéristiques et avantages
- Purification d′ADN plasmidique en moins de 30 minutes.
- Purification jusqu′à 15 μg d′ADN plasmidique.
- Aucune contamination détectable par de l′ARN ou de l′ADN génomique.
- Pas besoin d′extraction au phénol/chloroforme ou de précipitation à l′alcool.
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system