PLA0204
Rabbit anti-cAbl Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ABL, Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, Abelson tyrosine-protein kinase 1, JTK7, bcr/abl, bcr/c-abl oncogene protein, c-ABL, c-ABL1, c-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase, p150, proto-oncogene c-Abl, proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1, receptor tyrosine kinase, v-abl, v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
596,00 $
About This Item
596,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 1:500- 1:2,000
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
Numéro d'accès
NP_005148.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... cAbl(25)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable