PLA0172
Rabbit anti-PML Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
MYL, PML/RARA fusion, PP8675, RING finger protein 71, RNF71, TRIM19, inducer of, probable transcription factor PML, promyelocytic leukemia, promyelocytic leukemia protein, tripartite motif protein TRIM19, tripartite motif-containing protein 19
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_150241.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... PML(5371)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable