PLA0118
Rabbit anti-Phospho RPS6 (S235/236) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
40S ribosomal protein S6, S6, phosphoprotein NP33
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:2,500-1:10,000
Numéro d'accès
NP_001001.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... RPS6(6194)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable