PLA0116
Rabbit anti-p400 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CAG repeat protein 32, CAGH32, DKFZP434I225, KIAA1498, KIAA1818, P400, TNRC12, domino homolog, hDomino, p400 SWI2/SNF2-related protein, p400 kDa SWI2/SNF2-related protein, trinucleotide repeat containing 12, trinucleotide repeat-containing gene 12 protein
596,00 $
About This Item
596,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:5,000
Numéro d'accès
AAK97789.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... p400(57634)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable