PLA0072
Rabbit anti-p53 Antibody, Affinity Purified
Synonyme(s) :
BCC7, LFS1, Li-Fraumeni syndrome, TRP53, Tumor suppressor p53, antigen NY-CO-13, mutant tumor protein 53, p53, p53 tumor suppressor, phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein 53, tumor supressor p53
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: 4-30 μg
flow cytometry: 1.5 μg
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
P04637
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... p53(7157)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable