PENB
Penicillin G benzathine salt hydrate
~1200 U/mg
Synonyme(s) :
Benzylpenicillin benzathine salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Activité spécifique
~1200 U/mg
Chaîne SMILES
O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2.CC3(C)S[C@@H]4[C@H](NC(=O)Cc5ccccc5)C(=O)N4[C@H]3C(O)=O.CC6(C)S[C@@H]7[C@H](NC(=O)Cc8ccccc8)C(=O)N7[C@H]6C(O)=O
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves