P9122
Anti-Purinergic Receptor P2X7 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-P2Z
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain lysate and human cell lines
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... P2RX7(5027)
mouse ... P2rx7(18439)
rat ... P2rx7(29665)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable