Documents
P8800
Sigma-Aldrich
Heptaethylene glycol monododecyl ether
Synonyme(s) :
C12E7, Dodecylheptaglycol, Polyoxyethylene (7) lauryl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.70
Numéro Beilstein :
1916066
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
non-ionic
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
Clé InChI
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N