P8511
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Synonyme(s) :
Tranylcypromine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Pf
162-169 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
Clé InChI
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Informations sur le gène
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox