P8361
Phosphatase, Alkaline bovine
recombinant, expressed in Pichia pastoris, ≥4000 units/mg protein
Synonyme(s) :
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
597,00 $
About This Item
597,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Forme
solid
Activité spécifique
≥4000 units/mg protein
Poids mol.
apparent mol wt 160 kDa
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable