Principaux documents
P7623
Sigma-Aldrich
PKD2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Protein Kinase D2
5 μG
664,00 $
664,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 μG
664,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
664,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous glycerol solution
Activité spécifique
100 units/mg protein (Bradford)
Poids mol.
protein apparent mol wt ~140 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRKD2(25865)
Application
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into the CREBTIDE substrate peptide (KRREILSRRPSYR), per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
Actions biochimiques/physiologiques
PKD2 is a novel phorbol ester- and growth factor-stimulated serine/threonine kinase that contains two cysteine-rich motifs at the N terminus, a pleckstrin homology domain, and a catalytic domain. The PKD family of enzymes have been implicated in very diverse cellular functions, including Golgi organization and plasma membrane directed transport, metastasis, immune responses, apoptosis and cell proliferation.
Définition de l'unité
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into the CREBTIDE substrate (KRREILSRRPSYR) per minute at 30 °C at pH 7.2 using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
Forme physique
Solution of 50 μl in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM dithiothreitol (DTT), 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.