Principaux documents
P7229
Sigma-Aldrich
pT7Blue Uncut Vector
20 μG
473,00 $
473,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
473,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106610
Nomenclature NACRES :
NA.85
473,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable