P6762
Poly-L-aspartic acid sodium salt
mol wt 15,000-50,000
Synonyme(s) :
Poly(L-aspartic acid) sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
15,000-50,000
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CC(O)=O)C(=O)O[Na]
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable